Få mere at vide
2-Kloryridin-4-carboxaldehyd, 97%
Artikelnummer. 11434530
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434530 1 g 1g
11444530 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434530 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50098.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 101066-61-9 | C6H4ClNO | 141,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101066-61-9
Molekylær formel C6H4ClNO
Molekylvægt (g/mol) 141.55
MDL nummer MFCD06651557
InChI nøgle UFPOSTQMFOYHJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroisonicotinaldehyde, 2-chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro-4-formylpyridine, 2-chloro-pyridine-4-carbaldehyde, 2-chloropyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro, pubchem5099, 6-chloroisonicotinaldehyde, ksc180g9n, 2-chloropyridin-4-carbaldehyde
PubChem CID 2762994
IUPAC navn 2-chlorpyridin-4-carbaldehyd
SMIL ClC1=CC(C=O)=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloropyridine-4-carboxaldehyde
Smeltepunkt 46°C to 49°C
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 141.56
Procent renhed 97%