Få mere at vide
2-Chloropyridine-3-carboxaldehyde, 98%
Artikelnummer. 15440168
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15440168 1 g 1g
15450168 5 g 5g
15460168 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15440168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53399.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 36404-88-3 | C6H4ClNO | 141.554 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36404-88-3
Molekylær formel C6H4ClNO
Molekylvægt (g/mol) 141.554
MDL nummer MFCD01315308
InChI nøgle KHPAGGHFIDLUMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-formylpyridine, 2-chloronicotinaldehyde, 2-chloro-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro-pyridine-3-carbaldehyde, chloro-2-formyl-3-pyridine, 2-chloropyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro, 2-chloro-3-pyridinecarbaldehyde, 2-chloro-3-pyridinecarboxyaldehyde, 2-chloro-pyridin-3-carbaldehyde
PubChem CID 737607
IUPAC navn 2-chlorpyridin-3-carbaldehyd
SMIL C1=CC(=C(N=C1)Cl)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
Smeltepunkt 50°C to 54°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
Formel vægt 141.56
Procent renhed 98%