Få mere at vide
2-Klorofenylhydrazin hydrochlorid, 97 %
Artikelnummer. 11418106
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418106 5 g 5g
11428106 25 g 25g
11438106 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418106 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14136.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
CAS: 41052-75-9 | C6H8Cl2N2 | 179,04 g/mol
2-Chlorphenylhydrazinhydrochlorid bruges til at studere Mycobacterium smegmatis iboende resistens over for fluoroquinoloner, der bruges til behandling af Mycobacterium tuberculosis. Det kan bruges til pyrazolinsyntese. Det kan bruges til at fremstille N-azepan-2-yliden-N'-(2-chlor-phenyl)-hydrazin med 7-methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepin ved opvarmning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2
-Chlorphenylhydrazin hydrochloride bruges til at studere den iboende resistens af Mycobacterium smegmatis over for fluoroquinoloner, der anvendes til behandling af Mycobacterium tuberculosis. Det kan bruges til pyrazolinsyntese. Det kan bruges til at fremstille N-azepan-2-yliden-N′ -(2-chlor-phenyl)-hydrazin med 7-methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepin ved opvarmning.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41052-75-9
Molekylær formel C6H8Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 179.04
MDL nummer MFCD00012928
InChI nøgle ADODRSVGNHNKAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 2-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, o-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 1-2-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, o-chlorophenylhydrazine hcl, 2-chloro phenyl hydrazine hydrochloride, 2-chlorophenylhydrazine, chloride, hydrazine, 2-chlorophenyl-, monohydrochloride, 2-chlorophenylhydrazinehydrochloride
PubChem CID 443287
ChEBI CHEBI:1046
IUPAC navn (2-chlorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt ∼201°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 3699381
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 179.05
Procent renhed 97%