Få mere at vide
2-Klorofenylhydrazin hydrochlorid, 97 %
Artikelnummer. 10133340 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10133340 5 g Glasflaske 5g
10563501 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10133340 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 149140050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 41052-75-9 | C6H8Cl2N2 | 179,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41052-75-9
Molekylær formel C6H8Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 179.04
MDL nummer MFCD00012928
InChI nøgle ADODRSVGNHNKAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 2-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, o-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 1-2-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, o-chlorophenylhydrazine hcl, 2-chloro phenyl hydrazine hydrochloride, 2-chlorophenylhydrazine, chloride, hydrazine, 2-chlorophenyl-, monohydrochloride, 2-chlorophenylhydrazinehydrochloride
PubChem CID 443287
ChEBI CHEBI:1046
IUPAC navn (2-chlorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 186 °C til 188 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H4NHNH2·HCl
Mængde 5 g
Beilstein 15, 422
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 179.05
Procent renhed 97%
Fysisk form Flager