Få mere at vide
2-Chlorophenylacetonitrile, 98+%
Artikelnummer. 11424574
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424574 10 g 10g
11434574 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11424574 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13176.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2856-63-5 | C8H6ClN | 151.593 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2856-63-5
Molekylær formel C8H6ClN
Molekylvægt (g/mol) 151.593
MDL nummer MFCD00001898
InChI nøgle MRDUURPIPLIGQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzyl cyanide, 2-chlorophenylacetonitrile, 2-2-chlorophenyl acetonitrile, o-chlorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2-chloro, 2-chlorobenzeneacetonitrile, 2-chlorobenzylcyanide, 2-chlorophenyl acetonitrile, o-chlorophenyl acetonitrile, acetonitrile, o-chlorophenyl
PubChem CID 76112
IUPAC navn 2-(2-chlorphenyl)acetonitril
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CC#N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorophenylacetonitrile
Smeltepunkt 21°C to 24°C
Kogepunkt 240°C to 242°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.544
Mængde 10 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2043683
Formel vægt 151.6
Procent renhed ≥98%