Få mere at vide
2-Klorfenylfosfordichloridat, 98+%
Artikelnummer. 11490423
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490423 25 g 25g
11480423 5 g 5g
11400433 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490423 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11505.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 15074-54-1 | C6H4Cl3O2P | 245,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15074-54-1
Molekylær formel C6H4Cl3O2P
Molekylvægt (g/mol) 245.42
MDL nummer MFCD00009704
InChI nøgle VLDPXPPHXDGHEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenyl phosphorodichloridate, 2-chlorophenyl dichlorophosphate, o-chlorophenyl dichlorophosphate, phosphorodichloridic acid, 2-chlorophenyl ester, o-chlorophenyl phosphorodichloridate, 2-chlorophenyl phosphoric acid dichloride, 2-chlorophenyl chlorophosphonochloridate, acmc-20anxn, o-chlorophenylphosphonyl dichloride, 2-chlorophenyl dichloridophosphate #
PubChem CID 84775
IUPAC navn 1-chlor-2-dichlorphosphoryloxybenzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)OP(=O)(Cl)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorophenyl phosphorodichloridate
Tæthed 1.491
Kogepunkt 82 °C til 84 °C (0,4 mmHg)
Flammepunkt 105 °C (221 °F)
Brydningsindeks 1.538
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 911009
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 245.43
Procent renhed ≥98%