Få mere at vide
2-Chlorophenyl cyclopentyl ketone, 97%
Artikelnummer. 11322526
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322526 10 g 10g
11332526 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322526 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06448.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6740-85-8 | C12H13ClO | 208.685 g/mol
2-Chlorphenylcyclopentylketon anvendes som reagens ved fremstilling af bicykliske og polycykliske aromatiske carbonhydrider. Det fungerer som et farmaceutisk mellemprodukt og også som et mellemprodukt af ketamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Chlorphenylcyclopentylketon anvendes som reagens ved fremstilling af bicykliske og polycykliske aromatiske carbonhydrider. Det fungerer som et farmaceutisk mellemprodukt og også som et mellemprodukt af ketamin.
Opløselighed Lidt blandbar med chloroform
og ethylacetat.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6740-85-8
Molekylær formel C12H13ClO
Molekylvægt (g/mol) 208.685
MDL nummer MFCD00038367
InChI nøgle QIJMMRNZBJHXRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorophenyl cyclopentyl ketone, 2-chlorophenyl cyclopentyl methanone, o-chlorophenyl cyclopentyl ketone, o-chlorobenzoylcyclopentane, 2-chlorophenyl-cyclopentylketone, methanone, 2-chlorophenyl cyclopentyl, 2-chlorobenzoylcyclopentane, acmc-1b5a4, 0-chlorphenylcyclopentylketone, 1-2-chlorobenzoyl cyclopentane
PubChem CID 81223
IUPAC navn (2-chlorphenyl)-cyclopentylmethanon
SMIL C1CCC(C1)C(=O)C2=CC=CC=C2Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorophenyl cyclopentyl ketone
Tæthed 1.16
Kogepunkt 130°C (5 mmHg)
Flammepunkt >100°C (212°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.547
Mængde 10 g
Beilstein 1873022
Opløselighedsinformation Slightly miscible with chloroform and ethyl acetate.
Formel vægt 208.69
Procent renhed 97%