Få mere at vide
2-Chloromethyl-4-nitrophenol, 97%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloromethyl-4-nitrophenol |
| CAS | 2973-19-5 |
| Smeltepunkt | 128.0°C to 132.0°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Emballage | Glass Bottle |
| Molekylær formel | C7H6ClNO3 |
| Lineær formel | ClCH2C6H3(NO2)OH |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 06,367 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2-Chloromethyl-4-nitrophenol
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.