Få mere at vide
2-Chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 11338766
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338766 5 g 5g
11348766 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338766 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19453.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 86604-75-3 | C9H13Cl2NO | 222.109 g/mol
2-chlormethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridinhydrochlorid anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-chlormethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridinhydrochlorid anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86604-75-3
Molekylær formel C9H13Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 222.109
MDL nummer MFCD00277472
InChI nøgle LCJDHJOUOJSJGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride, 2-chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxypyridine hydrochloride, 2-chloromethyl-3,5-dimethyl-4-methoxy pyridine hydrochloride, 2-chloromethyl-3,5-dimethyl-4 methoxypyridine hydrochloride, 2-chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hcl, pyridine, 2-chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethyl-, hydrochloride, 2-chloromethyl-3,5-dimethyl-4-pyridinyl methyl ether hydrochloride, pubchem2236
PubChem CID 11694258
IUPAC navn 2-(chlormethyl)-4-methoxy-3,5-dimethylpyridin;hydrochlorid
SMIL CC1=CN=C(C(=C1OC)C)CCl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
Smeltepunkt ∽128°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 5359162
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 222.12
Procent renhed 98%