Få mere at vide
2-Chloromalonaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloromalonaldehyde |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3ClO2/c4-3(1-5)2-6/h1-3H |
| Formel vægt | 105.982 |