missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloromalonaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloromalonaldehyde |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3ClO2/c4-3(1-5)2-6/h1-3H |
| Formel vægt | 105.982 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?