Få mere at vide
2-Chloroisonicotinaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3174960
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10462484
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC53604CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
2-Chloroisonicotinaldehyde, ≥97%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101066-61-9
Molekylær formel C6H4ClNO
Molekylvægt (g/mol) 141.55
MDL nummer MFCD06651557
InChI nøgle UFPOSTQMFOYHJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroisonicotinaldehyde, 2-chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro-4-formylpyridine, 2-chloro-pyridine-4-carbaldehyde, 2-chloropyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro, pubchem5099, 6-chloroisonicotinaldehyde, ksc180g9n, 2-chloropyridin-4-carbaldehyde
PubChem CID 2762994
IUPAC navn 2-chloropyridine-4-carbaldehyde
SMIL ClC1=CC(C=O)=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroisonicotinaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 141.56
Procent renhed 97%