Få mere at vide
2-Chloroisonicotinaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10496273
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10496273 1 g 1g
10462484 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10496273 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC53604DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
2-Chloroisonicotinaldehyde, ≥97%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101066-61-9
Molekylær formel C6H4ClNO
Molekylvægt (g/mol) 141.55
MDL nummer MFCD06651557
InChI nøgle UFPOSTQMFOYHJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroisonicotinaldehyde, 2-chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro-4-formylpyridine, 2-chloro-pyridine-4-carbaldehyde, 2-chloropyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro, pubchem5099, 6-chloroisonicotinaldehyde, ksc180g9n, 2-chloropyridin-4-carbaldehyde
PubChem CID 2762994
IUPAC navn 2-chloropyridine-4-carbaldehyde
SMIL ClC1=CC(C=O)=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroisonicotinaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 141.56
Procent renhed 97%