Få mere at vide
2-Chloroisonicotinaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10462484
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10462484 250 mg 250mg
10496273 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10462484 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC53604CB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
2-Chloroisonicotinaldehyde, ≥97%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101066-61-9
Molekylær formel C6H4ClNO
Molekylvægt (g/mol) 141.55
MDL nummer MFCD06651557
InChI nøgle UFPOSTQMFOYHJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroisonicotinaldehyde, 2-chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro-4-formylpyridine, 2-chloro-pyridine-4-carbaldehyde, 2-chloropyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro, pubchem5099, 6-chloroisonicotinaldehyde, ksc180g9n, 2-chloropyridin-4-carbaldehyde
PubChem CID 2762994
IUPAC navn 2-chloropyridine-4-carbaldehyde
SMIL ClC1=CC(C=O)=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroisonicotinaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 141.56
Procent renhed 97%