Få mere at vide
2-chlorindol-3-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter. Det bruges til syntese af indol phytoalexin cyclobrassinon. Og også i en hidtil uset kemisk struktur og biomimetisk syntese af erucalexin, et phytoalexin fra den vilde korsblomst Erucastrum gallicum.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter. Det bruges til syntese af indol phytoalexin cyclobrassinon. Og også i en hidtil uset kemisk struktur og biomimetisk syntese af erucalexin, et phytoalexin fra den vilde korsblomst Erucastrum gallicum.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares ved stuetemperatur.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloroindole-3-carboxaldehyde |
| Smeltepunkt | ∽212°C (decomposition) |
| Mængde | 10 g |
| Følsomhed | Air sensitive |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 179.61 |
| Procent renhed | 97% |