missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-chlorindol-3-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15437317
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15437317 1 g 1g
15447317 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15437317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34381.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 5059-30-3 | C9H6ClNO | 179.603 g/mol

Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter. Det bruges til syntese af indol phytoalexin cyclobrassinon. Og også i en hidtil uset kemisk struktur og biomimetisk syntese af erucalexin, et phytoalexin fra den vilde korsblomst Erucastrum gallicum.

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

Anvendelser
Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter. Det bruges til syntese af indol phytoalexin cyclobrassinon. Og også i en hidtil uset kemisk struktur og biomimetisk syntese af erucalexin, et phytoalexin fra den vilde korsblomst Erucastrum gallicum.

Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.

Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5059-30-3
Molekylær formel C9H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 179.603
MDL nummer MFCD00111620
InChI nøgle XYSSNBNFOBVMAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-indole-3-carbaldehyde, 2-chloroindole-3-carbaldehyde, 2-chloro-1h-indole-3-carboxaldehyde, 2-chloroindole-3-carboxaldehyde, 2-chloro-3-formyl-1h-indole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 2-chloro, chloroindolecarbaldehyde, 2-chloro-3-formylindol, 1h-indole-3-carboxaldehyde,2-chloro
PubChem CID 314791
IUPAC navn 2-chlor-1H-indol-3-carbaldehyd
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=C(N2)Cl)C=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Chloroindole-3-carboxaldehyde
Smeltepunkt ∽212°C (decomposition)
Mængde 1 g
Følsomhed Air sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 179.61
Procent renhed 97%

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.