Få mere at vide
2-Klorethylfenylsulfon, 98%
Artikelnummer. 11410277
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410277 5 g 5g
11420277 25 g 25g
11430277 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21690.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 938-09-0 | C8H9ClO2S | 204,668 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 938-09-0
Molekylær formel C8H9ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 204.668
MDL nummer MFCD00025047
InChI nøgle NUJGORANFDSMOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl phenyl sulfone, 2-chloroethanesulfonyl benzene, 2-chloroethyl sulfonyl benzene, 2-chloroethylphenylsulfone, 2-chloroethylsulfonyl benzene, sulfone, 2-chloroethyl phenyl, 2-chloroethyl sulphonyl benzene, benzene, 2-chloroethyl sulfonyl, 2-chloroethylphenyl sulfone
PubChem CID 13646
IUPAC navn 2-chlorethylsulfonylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroethyl phenyl sulfone
Smeltepunkt 52°C to 55°C
Kogepunkt 168°C to 174°C (7 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN1759
Beilstein 1104341
Formel vægt 204.68
Procent renhed 98%