Få mere at vide
2-Chloroethyl p-tolyl sulfone, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7044206
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11367365
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L05256.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22381-53-9
Molekylær formel C9H11ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 218.695
MDL nummer MFCD00051607
InChI nøgle KUAGAJLNIOIGRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfone, 2-chloroethyl p-tolyl, 2-chloroethyl p-tolyl sulfone, 1-2-chloroethanesulfonyl-4-methylbenzene, 1-2-chloroethyl sulfonyl-4-methylbenzene, 2-chloro-1-4-methylphenyl sulfonyl ethane, p-toluene 2-chloroethyl sulphone, 2-chloroethylp-tolylsulfone, benzene, 1-2-chloroethyl sulfonyl-4-methyl, 2-chloroethyl p-tolyl sulphone
PubChem CID 188162
IUPAC navn 1-(2-chloroethylsulfonyl)-4-methylbenzene
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroethyl p-tolyl sulfone
Smeltepunkt 77°C to 81°C
Mængde 1 g
Beilstein 1107627
Formel vægt 218.7
Procent renhed 98%