Få mere at vide
2-Chloroethyl p-tolyl sulfone, 98%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloroethyl p-tolyl sulfone |
| Smeltepunkt | 77°C to 81°C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 1107627 |
| Formel vægt | 218.7 |
| Procent renhed | 98% |