Få mere at vide
2-Chloroethyl methyl ether, 98%
Artikelnummer. 11451077
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11451077 25 g 25g
11461077 100 g 100g
11471077 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11451077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24081.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 627-42-9 | C3H7ClO | 94.54 g/mol
2-chlorethylmethylether blev anvendt i syntesen af acykliske nukleosider af thieno[2,3-d]pyrimidinderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-chlorethyl-methylether blev anvendt i syntesen af acykliske nukleosider af thieno[2,3-d]-pyrimidinderivater
.
Opløselighed Opløseligt i vand 60 g/L
ved 20 C.°
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 627-42-9
Molekylær formel C3H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 94.54
MDL nummer MFCD00000972
InChI nøgle XTIGGAHUZJWQMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl methyl ether, 2-methoxyethyl chloride, ethane, 1-chloro-2-methoxy, 2-chloroethylmethylether, unii-u890tj10ym, chloro-2-methoxyethane, chloroethyl-methyl ether, 1-chloro-2-methoxy-ethane, ether, 2-chloroethyl methyl
PubChem CID 12316
IUPAC navn 1-chlor-2-methoxyethan
SMIL COCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroethyl methyl ether
Tæthed 1.04
Kogepunkt 89°C to 90°C
Flammepunkt 8°C (46°F)
Lineær formel CH3OCH2CH2Cl
Brydningsindeks 1.409
Mængde 25 g
FN nummer UN3271
Opløselighedsinformation Soluble in water 60g/L at 20°C.
Formel vægt 94.54
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloroethyl methyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloroethyl methylether