Få mere at vide
2-Chloroethyl methyl ether, 98%
Artikelnummer. 10042900 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10042900 100 mL 100ml
10286750 500 mL 500ml
10379033 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10042900 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 221771000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 627-42-9 | C3H7ClO | 94.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 627-42-9
Molekylær formel C3H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 94.54
MDL nummer MFCD00000972
InChI nøgle XTIGGAHUZJWQMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroethyl methyl ether, 2-methoxyethyl chloride, ethane, 1-chloro-2-methoxy, 2-chloroethylmethylether, unii-u890tj10ym, chloro-2-methoxyethane, chloroethyl-methyl ether, 1-chloro-2-methoxy-ethane, ether, 2-chloroethyl methyl
PubChem CID 12316
IUPAC navn 1-chlor-2-methoxyethan
SMIL COCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroethyl methyl ether
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -55°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0300g/mL
Kogepunkt 89°C to 90°C
Flammepunkt 15°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCH2CH2OCH3
Brydningsindeks 1.4080 to 1.41
Mængde 100 mL
Beilstein 01,337
Specifik vægtfylde 1.03
Opløselighedsinformation Solubility in water: 60g/L (20 c)
Viskositet 0.65 mPa.s (20°C)
Formel vægt 94.54
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloroethyl methyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.