Få mere at vide
2-chlorethylethylether, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt. Fotokatalytisk oxidation af gasformigt 2-chlorethylethylsulfid over TiO2 belyst med UV-lys og holdt ved 25 eller °80 C i luft viste sig at lide under progressiv oxidation for at give ethylen, chlorethylen, ethanol, acetaldehyd, chloracetaldehyd, chloracetaldehyd, diethyldichlorid, 2-diethyldichlorid. bis(2-chlorethyl)disulfid som de vigtigste primære mellemprodukter og vand (H2O ), kuldioxid (CO2), svovldioxid (SO2), overfladesulfationer (SO42-) og hydrogenchlorid (HCl) som slutprodukterne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt. Fotokatalytisk oxidation af gasformigt 2-chlorethylethylsulfid over TiO2 belyst med UV-lys og holdt ved 25 eller °80 C i luft viste sig at lide under progressiv oxidation for at give ethylen, chlorethylen, ethanol, acetaldehyd, chloracetaldehyd, chloracetaldehyd, diethyldichlorid, 2-diethyldichlorid. bis(2-chlorethyl)disulfid som de vigtigste primære mellemprodukter og vand (H2O ), kuldioxid (CO2), svovldioxid (SO2), overfladesulfationer (SO42-) og hydrogenchlorid (HCl) som slutprodukterne.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloroethyl ethyl ether |
| Smeltepunkt | -60°C |
| Kogepunkt | 107°C to 108°C |
| Flammepunkt | 6°C (43°F) |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3271 |
| Formel vægt | 108.57 |
| Procent renhed | ≥98% |