Få mere at vide
2-Chlorocyclopentanone, 97%, stabilized
Artikelnummer. 10102810 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10102810 5 g Glasflaske 5g
10000750 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10102810 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108970050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 694-28-0 | C5H7ClO | 118.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 694-28-0
Molekylær formel C5H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 118.56
MDL nummer MFCD00001410
InChI nøgle AXDZFGRFZOQVBV-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-chlorocyclopentanone, cyclopentanone, 2-chloro, 2-chloro-1-cyclopentanone, alpha-chlorocyclopentanone, 2-chlorocyclopentan-one, .alpha.-chlorocyclopentanone, chlorocyclopentanone, o-chlorocyclopentanone, wln: l5vtj bg, acmc-209u9b
PubChem CID 12751
IUPAC navn 2-chlorcyclopentan-1-on
SMIL ClC1CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorocyclopentanone
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 1.1800g/mL
Kogepunkt 72.0°C to 74.0°C (12.0 mmHg)
Flammepunkt 77°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC5H7(=O)
Brydningsindeks 1.4730 to 1.4770
Mængde 5 g
Beilstein 07, I, 5
Specifik vægtfylde 1.18
Stabilisator about 1% dry potassium carbonate
Formel vægt 118.56
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chlorocyclopentanone, stabilized
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.