Få mere at vide
2-klorcyclohexanon, 97%, stik. med calciumcarbonat/magnesiumoxid
Beskrivelse
2-chlorcyclohexanon, er et mellemprodukt i syntesen af forskellige farmaceutiske forbindelser. Det er også et mellemprodukt i syntesen af 1-chlor-2-methylencyclohexan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Chlorocyclohexanon, er et mellemprodukt i syntesen af forskellige farmaceutiske forbindelser. Det er også et mellemprodukt i syntesen af 1-chlor-2-methylencyclohexan.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og varme. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares på køl ved -20 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chlorocyclohexanone |
| Navn note | stabiliseret med calciumcarbonat/magnesiumoxid |
| Smeltepunkt | 22 °C til 24 °C |
| Tæthed | 1.161 |
| Kogepunkt | 82 °C til 83 °C (10 mmHg) |
| Flammepunkt | 82 °C (180 °F) |
| Brydningsindeks | 1.484 |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 774100 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Vis mere |