Få mere at vide
2-Chlorocyclohexanone, 97%, stab. with calcium carbonate/magnesium oxide
Artikelnummer. 11448537
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448537 10 g 10g
11458537 50 g 50g
11468537 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18613.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 822-87-7 | C6H9ClO | 132.59 g/mol
2-chlorcyclohexanon, er et mellemprodukt i syntesen af forskellige farmaceutiske forbindelser. Det er også et mellemprodukt i syntesen af 1-chlor-2-methylencyclohexan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Chlorocyclohexanon, er et mellemprodukt i syntesen af forskellige farmaceutiske forbindelser. Det er også et mellemprodukt i syntesen af 1-chlor-2-methylencyclohexan.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og varme. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares på køl ved -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 822-87-7
Molekylær formel C6H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 132.59
MDL nummer MFCD00001626
InChI nøgle CCHNWURRBFGQCD-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-chlorocyclohexanone, cyclohexanone, 2-chloro, alpha-chlorocyclohexanone, 2-chlorocyclohexonone, .alpha.-chlorocyclohexanone, 2-chlorocyclohexanon, 2-chlorocylohexanone, 2-chloro cyclohexanone, 2-chloro-cyclohexanone, acmc-209ted
PubChem CID 13203
IUPAC navn 2-chlorcyclohexan-1-on
SMIL ClC1CCCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorocyclohexanone
Navn note stabilized with calcium carbonate/magnesium oxide
Smeltepunkt 22°C to 24°C
Tæthed 1.161
Kogepunkt 82°C to 83°C (10 mmHg)
Flammepunkt 82°C (180°F)
Brydningsindeks 1.484
Mængde 10 g
Beilstein 774100
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 132.59
Procent renhed 97%