Få mere at vide
2-chlorbenzylamin, 96%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chlorobenzylamine |
| Tæthed | 1.17 |
| Kogepunkt | 227 °C |
| Flammepunkt | 88 °C (190 °F) |
| Lugt | Amin-lignende |
| Brydningsindeks | 1.562 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 907186 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Show More |