Få mere at vide
2-Chlorobenzylamine, 96%
Artikelnummer. 11447447
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11447447 25 g 25g
11457447 100 g 100g
11467447 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15594.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89-97-4 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-97-4
Molekylær formel C7H8ClN
Molekylvægt (g/mol) 141.598
MDL nummer MFCD00008108
InChI nøgle KDDNKZCVYQDGKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzylamine, 2-chlorophenyl methanamine, o-chlorobenzylamine, benzenemethanamine, 2-chloro, o-chlorobenzyl amine, 2-chlorobenzenemethanamine, 2-chloro-benzylamine, benzylamine, o-chloro, 2-chlorophenyl methylamine, unii-l790j4y7a3
PubChem CID 66648
IUPAC navn (2-chlorphenyl)methanamin
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CN)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobenzylamine
Tæthed 1.17
Kogepunkt 227°C
Flammepunkt 88°C (190°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.562
Mængde 25 g
FN nummer UN2735
Beilstein 907186
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 141.6
Procent renhed 96%