Få mere at vide
2-chlorbenzylchlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10134300 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10134300 250 mL Glasflaske 250ml
10295900 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10134300 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 186532500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 611-19-8 | C7H6Cl2 | 161.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-19-8
Molekylær formel C7H6Cl2
Molekylvægt (g/mol) 161.03
MDL nummer MFCD00000893
InChI nøgle BASMANVIUSSIIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzyl chloride, 1-chloro-2-chloromethyl benzene, 2-chlorobenzylchloride, o-chlorobenzyl chloride, alpha,2-dichlorotoluene, benzene, 1-chloro-2-chloromethyl, alpha,o-dichlorotoluene, ar,alpha-dichlorotoluene, ortho-alpha-dichlorotoluene, unii-h58di83rmd
PubChem CID 11906
IUPAC navn 1-chlor-2-(chlormethyl)benzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CCl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobenzyl chloride
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -13°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2700g/mL
Kogepunkt 213°C to 214°C
Flammepunkt 82°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H4CH2Cl
Brydningsindeks 1.5580 to 1.56
Mængde 250 mL
Beilstein 05, 297
Specifik vægtfylde 1.27
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in most common solvents (reacts with man
Formel vægt 161.03
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chlorobenzyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.