Få mere at vide
2-chlorbenzylchlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443874
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443874 2500 g 2500g
11379639 250 g 250g
11433874 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11443874 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11900.0E
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 611-19-8 | C7H6Cl2 | 161.025 g/mol
2-chlorbenzylchlorid blev brugt som et sensorisk irritationsmiddel til at evaluere de karakteristiske modifikationer af det normale åndedrætsmønster for udsatte mus. Det bruges som mellemprodukt til organiske kemikalier, lægemidler og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Chlorobenzylchlorid blev brugt som et sensorisk irritationsmiddel til at evaluere de karakteristiske modifikationer af det normale vejrtrækningsmønster for udsatte mus. Det bruges som mellemprodukt til organiske kemikalier, lægemidler og farvestoffer.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke baser og oxidationsmidler. Holdes væk fra varme. Inkompatibel med alkoholer, aminer, metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-19-8
Molekylær formel C7H6Cl2
Molekylvægt (g/mol) 161.025
MDL nummer MFCD00000893
InChI nøgle BASMANVIUSSIIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzyl chloride, 1-chloro-2-chloromethyl benzene, 2-chlorobenzylchloride, o-chlorobenzyl chloride, alpha,2-dichlorotoluene, benzene, 1-chloro-2-chloromethyl, alpha,o-dichlorotoluene, ar,alpha-dichlorotoluene, ortho-alpha-dichlorotoluene, unii-h58di83rmd
PubChem CID 11906
IUPAC navn 1-chlor-2-(chlormethyl)benzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CCl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobenzyl chloride
Smeltepunkt -13°C
Tæthed 1.272
Kogepunkt 213°C to 214°C
Flammepunkt 109°C (228°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.559
Mængde 2500 g
FN nummer UN2235
Beilstein 471700
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 161.03
Procent renhed ≥98%