Få mere at vide
2-chlorobenzyl bromide, 97%
Artikelnummer. 10682403 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10682403 5 g Glasflaske 5g
10369060 25 g Glasflaske 25g
10445295 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10682403 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 278930050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 611-17-6 | C7H7BrCl | 205.49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-17-6
Molekylær formel C7H7BrCl
Molekylvægt (g/mol) 205.49
MDL nummer MFCD00000566
InChI nøgle PURSZYWBIQIANP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-chlorobenzene, o-chlorobenzyl bromide, 2-chlorobenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-2-chloro, alpha-bromo-2-chlorotoluene, unii-cev23h8uv4, 2chlorobenzyl bromide, alpha-bromo-o-chlorotoluene, cev23h8uv4
PubChem CID 11905
IUPAC navn 1-(brommethyl)-2-chlorbenzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CBr)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-chlorobenzyl bromide
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.5860g/mL
Kogepunkt 103°C to 104°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 108°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H4CH2Br
Brydningsindeks 1.5910 to 1.593
Mængde 5 g
Beilstein 05, 155
Specifik vægtfylde 1.586
Formel vægt 205.49
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chlorobenzyl bromide
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.