Få mere at vide
2-Chlorobenzyl bromide, 97%
Artikelnummer. p-7081937
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11490073
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12129.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 611-17-6 | C7H6BrCl | 205.479 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-17-6
Molekylær formel C7H6BrCl
Molekylvægt (g/mol) 205.479
MDL nummer MFCD00000566
InChI nøgle PURSZYWBIQIANP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-chlorobenzene, o-chlorobenzyl bromide, 2-chlorobenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-2-chloro, alpha-bromo-2-chlorotoluene, unii-cev23h8uv4, 2chlorobenzyl bromide, alpha-bromo-o-chlorotoluene, cev23h8uv4
PubChem CID 11905
IUPAC navn 1-(brommethyl)-2-chlorbenzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CBr)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobenzyl bromide
Tæthed 1.583
Kogepunkt 103°C to 104°C (10 mmHg)
Flammepunkt 108°C (226°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.592
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Beilstein 386264
Formel vægt 205.49
Procent renhed 97%