Få mere at vide
2-Chlorobenzyl alcohol, 99%
Artikelnummer. 10327820 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10327820 10 g 10g
10174270 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10327820 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 163420100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 17849-38-6 | C7H7ClO | 142.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17849-38-6
Molekylær formel C7H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 142.58
MDL nummer MFCD00004604
InChI nøgle MBYQPPXEXWRMQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzyl alcohol, 2-chlorophenyl methanol, benzenemethanol, 2-chloro, 2-chlorobenzenemethanol, o-chlorobenzyl alcohol, benzyl alcohol, o-chloro, 2-chloro-phenyl-methanol, 2-chlorophenyl methan-1-ol, benzenemethanol, ar-chloro, 2-chlorobenzylalcohol
PubChem CID 28810
IUPAC navn (2-chlorphenyl)methanol
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CO)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobenzyl alcohol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 69°C to 72°C
Farve Hvid
Kogepunkt 227°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H4CH2OH
Mængde 10 g
Beilstein 06, 444
Opløselighedsinformation Solubility in water: limited soluble in water. Other solubilities: 1g/10mL in methanol
Formel vægt 142.58
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver