Få mere at vide
2-Klorbenzoylacetonitril, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chlorobenzoylacetonitrile |
| Smeltepunkt | 54 °C til 58 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2413204 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 179.61 |
| Procent renhed | 98% |