Få mere at vide
2-Chlorobenzoylacetonitrile, 95%
Artikelnummer. 11400174
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400174 5 g 5g
11410174 25 g 25g
11420174 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400174 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13611.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40018-25-5 | C9H6ClNO | 179.603 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40018-25-5
Molekylær formel C9H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 179.603
MDL nummer MFCD00051624
InChI nøgle SBSWHTFHLWSSQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzoylacetonitrile, 3-2-chlorophenyl-3-oxopropanenitrile, 2-chlorobenzoyl acetonitrile, pubchem12047, acmc-1arra, 0-chlorocyanoacetophenone, o-chlorobenzoyl acetonitrile, 2'-chloro-2-cyanoacetophenone, timtec-bb sbb019129, 2-chlorobenzoylacetonitirle
PubChem CID 2734201
IUPAC navn 3-(2-chlorphenyl)-3-oxopropannitril
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CC#N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobenzoylacetonitrile
Smeltepunkt 54 °C til 58 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2413204
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 179.61
Procent renhed 98%