Få mere at vide
2-Klorobenzoylchlorid, 97%
Artikelnummer. 11389639
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389639 100 g 100g
11482507 250 g 250g
11472507 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389639 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14785.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
CAS: 609-65-4 | C7H4Cl2O | 175,01 g/mol
2-Chlorbenzoylchlorid, bruges i organisk syntese. Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt til f.eks. som mellemprodukt af clotrimazol, fremstilling af p-chlorbenzoesyre og fremstilling af trichlor-acaricid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Chlorbenzoylchlorid, bruges i organisk syntese. Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt til f.eks. som mellemprodukt af clotrimazol, fremstilling af p-chlorbenzoesyre og fremstilling af trichlor-acaricid.
Opløselighed
Opløseligt i acetone, ether og alkohol. Opløselighed i vand nedbrydes.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Fugt følsom. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke baser, alkoholer, oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 609-65-4
Molekylær formel C7H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 175.01
MDL nummer MFCD00000660
InChI nøgle ONIKNECPXCLUHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 2-chloro, o-chlorobenzoyl chloride, chlorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, o-chloro, ococ, 2-chloro-benzoyl chloride, unii-jr29a4n74x, o-chlorobenzoylchloride, 2-chlorobenzoylchloride, 2-chlorobenzoic acid chloride
PubChem CID 69110
ChEBI CHEBI:60719
IUPAC navn 2-chlorbenzoylchlorid
SMIL ClC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobenzoyl chloride
Smeltepunkt -4°C
Tæthed 1.379
Kogepunkt 237°C to 239°C
Flammepunkt 125°C (257°F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.5718
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 386435
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in acetone,ether,and alcohol. Solubility in water it decomposes.
Formel vægt 175.01
Procent renhed 97%