Få mere at vide
2-chlorbenzotrifluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419642
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11419642
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10753.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 88-16-4 | C7H4ClF3 | 180.554 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-16-4
Molekylær formel C7H4ClF3
Molekylvægt (g/mol) 180.554
MDL nummer MFCD00000561
InChI nøgle DGRVQOKCSKDWIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzotrifluoride, 1-chloro-2-trifluoromethyl benzene, o-chlorobenzotrifluoride, chlorobenzotrifluoride, benzene, 1-chloro-2-trifluoromethyl, 2-chloro trifluoromethyl benzene, 2-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-chloro-benzotrifluoride, o-trifluoromethyl chlorobenzene, o-trifluoromethyl phenyl chloride
PubChem CID 6921
IUPAC navn 1-chlor-2-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobenzotrifluoride
Smeltepunkt -6°C
Tæthed 1.369
Kogepunkt 151°C to 153°C
Flammepunkt 58°C (136°F)
Brydningsindeks 1.456
Mængde 500 g
FN nummer UN2234
Beilstein 510993
Formel vægt 180.56
Procent renhed 99%