Få mere at vide
2-chlorbenzotrifluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409642
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409642 100 g 100g
11419642 500 g 500g
11429642 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409642 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10753.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 88-16-4 | C7H4ClF3 | 180.554 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-16-4
Molekylær formel C7H4ClF3
Molekylvægt (g/mol) 180.554
MDL nummer MFCD00000561
InChI nøgle DGRVQOKCSKDWIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorobenzotrifluoride, 1-chloro-2-trifluoromethyl benzene, o-chlorobenzotrifluoride, chlorobenzotrifluoride, benzene, 1-chloro-2-trifluoromethyl, 2-chloro trifluoromethyl benzene, 2-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-chloro-benzotrifluoride, o-trifluoromethyl chlorobenzene, o-trifluoromethyl phenyl chloride
PubChem CID 6921
IUPAC navn 1-chlor-2-(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobenzotrifluoride
Smeltepunkt -6°C
Tæthed 1.369
Kogepunkt 151°C to 153°C
Flammepunkt 58°C (136°F)
Brydningsindeks 1.456
Mængde 100 g
FN nummer UN2234
Beilstein 510993
Formel vægt 180.56
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chlorobenzotrifluoride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chlorobenzotrifluoride