Få mere at vide
2-Chlorobenzophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chlorobenzophenone |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H |
| Formel vægt | 216.0342 |