Få mere at vide
2-Chlorbenzophenon, 99+%
Artikelnummer. 11482568
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11482568 100 g 100g
11472568 25 g 25g
11492568 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15867.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 5162-03-8 | C13H9ClO | 216,66 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3-8-5162
Molekylær formel C13H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 216.66
MDL nummer MFCD00000558
InChI nøgle VMHYWKBKHMYRNF-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobenzophenone
Smeltepunkt 44°C to 47°C
Kogepunkt 330°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 100 g
Beilstein 1869594
Synonym 2-chlorobenzophenone, 2-chlorophenyl phenyl methanone, methanone, 2-chlorophenyl phenyl, o-chlorobenzophenone, 2-chlorophenyl phenylmethanone, benzophenone, 2-chloro, 2-chlorophenyl-phenylmethanone, 2-chlorobenyl phenyl ketone, 2-chloro-phenyl-phenyl-methanone, benzophenone, 2-chloro-6ci,7ci,8ci
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2Cl
IUPAC navn (2-chlorphenyl)-phenylmethanon
PubChem CID 78838
Formel vægt 216.67
Procent renhed ≥99%