Få mere at vide
2-Chlorbenzophenon, 99+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chlorobenzophenone |
| Smeltepunkt | 44°C to 47°C |
| Kogepunkt | 330°C |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1869594 |
| Synonym | 2-chlorobenzophenone, 2-chlorophenyl phenyl methanone, methanone, 2-chlorophenyl phenyl, o-chlorobenzophenone, 2-chlorophenyl phenylmethanone, benzophenone, 2-chloro, 2-chlorophenyl-phenylmethanone, 2-chlorobenyl phenyl ketone, 2-chloro-phenyl-phenyl-methanone, benzophenone, 2-chloro-6ci,7ci,8ci |
| SMIL | C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2Cl |
| IUPAC navn | (2-chlorphenyl)-phenylmethanon |
| PubChem CID | 78838 |
| Vis mere |