Få mere at vide
2-klorobenzoisk syre, TRC
Artikelnummer. 30005118
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005118 100 g
17962775 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30005118 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC364640100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-91-2
Molekylær formel C7 H5 Cl O2
Molekylvægt (g/mol) 156.57
Synonym Benzoic acid, o-chloro- (7CI,8CI), 2-Chlorobenzoic acid, 2-CBA, NSC 15042, NSC 32737, o-Chlorobenzoic acid
IUPAC navn 2-klorobenzoinsyre
SMIL OC(=O)c1ccccc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobenzoic acid
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Formel vægt 155.9978