Få mere at vide
2-Klorobenzoesyre, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chlorobenzoic acid |
| Smeltepunkt | 138 °C til 142 °C |
| Tæthed | 1.544 |
| Kogepunkt | 284 °C til 286 °C |
| Flammepunkt | 173 °C (343 °F) |
| Mængde | 1000 g |
| Beilstein | 907340 |
| Merck Index | 14,2124 |
| Formel vægt | 156.57 |
| Procent renhed | ≥98% |