Få mere at vide
2-Klorobenzoinsyre, 98%
Artikelnummer. 10091980 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10091980 100 g Plastflaske 100g
10123690 5 g Glasflaske 5g
10002000 500 g Plastflaske 500g
10657314 2 kg Plastflaske 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10091980 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 159241000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 118-91-2 | C7H5ClO2 | 156,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-91-2
Molekylær formel C7H5ClO2
Molekylvægt (g/mol) 156.57
MDL nummer MFCD00002412
InChI nøgle IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-chlorobenzoic acid, benzoic acid, o-chloro, benzoic acid, 2-chloro, 2-cba, kyselina o-chlorbenzoova, chlorobenzoic acid, ocba, benzoic acid, chloro, 2-chloro-benzoic acid, chlorobenzoate
PubChem CID 8374
ChEBI CHEBI:30793
IUPAC navn 2-chlorbenzoesyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobenzoic acid
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 139,0 °C til 143,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 285,0 °C
Flammepunkt 173 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel ClC6H4CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 09, 334
Merck Index 15, 2125
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i varmt vand. Andre opløseligheder: frit opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 156.57
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chlorobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.