Få mere at vide
2-Chlorbenzensulfonamid, 98%
Artikelnummer. 11387216
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387216 5 g 5g
11377216 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387216 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09082.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6961-82-6 | C6H6ClNO2S | 191,629 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6961-82-6
Molekylær formel C6H6ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 191.629
MDL nummer MFCD00051974
InChI nøgle JCCBZCMSYUSCFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-chlorobenzenesulfonamide, 2-chlorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 2-chloro, unii-4bt2i28a0c, benzenesulfonamide, o-chloro, 2-chlorobenzenesulphonamide, 2-chloro-benzenesulfonamide, chlorobenzenesulfonamide, o-chlorobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, chloro
PubChem CID 81410
IUPAC navn 2-chlorbenzensulfonamid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)S(=O)(=O)N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobenzenesulfonamide
Smeltepunkt 189 °C til 191 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2937540
Formel vægt 191.64
Procent renhed 98%