Få mere at vide
2-Chlorobenzamide, 98%
Artikelnummer. 11407677
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11407677 25 g 25g
11417677 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11407677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15706.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 609-66-5 | C7H6ClNO | 155.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 609-66-5
Molekylær formel C7H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 155.58
MDL nummer MFCD00007973
InChI nøgle RBGDLYUEXLWQBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-chlorobenzamide, benzamide, 2-chloro, benzamide, o-chloro, o-chloro-benzamide, unii-ke1m5i9i32, chlorobenzamide, pubchem3617, acmc-1aupu, 2-chlorobenzamide, dsstox_cid_30850
PubChem CID 69111
IUPAC navn 2-chlorbenzamid
SMIL NC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobenzamide
Smeltepunkt 140°C to 144°C
Mængde 25 g
Beilstein 508510
Formel vægt 155.58
Procent renhed 98%