Få mere at vide
2-Chlorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 10°C |
| Tæthed | 1.25 g/cm3 at 20°C |
| MDL nummer | MFCD00003304 |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | 2-Chlorobenzaldehyde, 2-Chlorobenzaldehyde |