Få mere at vide
2-Chlorobenzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 11319649
Skift visning
Mængde:
10 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319649 10 g 10g
11455573 250 g 250g
11445573 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11319649 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13488.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 89-98-5 | C7H5ClO | 140.566 g/mol
2-chlorbenzaldehyd er blevet brugt til at skabe et lille fokuseret bibliotek af forskelligartet funktionaliserede dihydropyrimidinderivater via one-pot tre-komponent Biginelli cyclokondensation afβ -ketoestere, aldehyder og thiourinstoffer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Chlorobenzaldehyd er blevet
brugt til at skabe et lille fokuseret bibliotek af forskelligartet funktionaliserede dihydropyrimidinderivater via one-pot tre-komponent Biginelli cyclokondensation afβ
Opløselighed
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-98-5
Molekylær formel C7H5ClO
Molekylvægt (g/mol) 140.566
MDL nummer MFCD00003304
InChI nøgle FPYUJUBAXZAQNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-chlorobenzaldehyde, chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro, benzaldehyde, o-chloro, 2-chlorbenzaldehyd, 2-clorobenzaldeide, o-chloorbenzaldehyde, usaf m-7, 2-chloorbenzaldehyde, o-chlorobenzenecarboxaldehyde
PubChem CID 6996
IUPAC navn 2-chlorbenzaldehyd
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chlorobenzaldehyde
Smeltepunkt 10°C to 12°C
Tæthed 1.249
pH 2.9
Kogepunkt 212°C
Flammepunkt 87°C (188°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.5675
Mængde 10 g
FN nummer UN3265
Beilstein 385877
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water (1.8g/L),alcohol,ether,benzene,and acetone.
Formel vægt 140.57
Procent renhed 97%