Få mere at vide
2-Chloroanisole, 98%
Artikelnummer. 11387066
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387066 250 g 250g
11377066 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06952.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 766-51-8 | C7H7ClO | 142.582 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 766-51-8
Molekylær formel C7H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 142.582
MDL nummer MFCD00000557
InChI nøgle QGRPVMLBTFGQDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroanisole, o-chloroanisole, benzene, 1-chloro-2-methoxy, anisole, o-chloro, o-chloromethoxybenzene, o-chlorophenyl methyl ether, 2-chlorophenol methyl ether, chloroanisole, 1-chloro-2-methoxy-benzene, labotest-bb ltbb002921
PubChem CID 13011
IUPAC navn 1-chlor-2-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroanisole
Tæthed 1.123
Kogepunkt 194°C to 196°C
Flammepunkt 76°C (168°F)
Brydningsindeks 1.545
Mængde 250 g
Beilstein 2042179
Formel vægt 142.59
Procent renhed 98%