Få mere at vide
2-Chloroanisole, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10012110 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10012110 50 g Glass bottle 50g
1 options
Artikelnummer. 10012110 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 171420500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 766-51-8
Molekylær formel C7H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 142.582
MDL nummer MFCD00000557
InChI nøgle QGRPVMLBTFGQDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroanisole, o-chloroanisole, benzene, 1-chloro-2-methoxy, anisole, o-chloro, o-chloromethoxybenzene, o-chlorophenyl methyl ether, 2-chlorophenol methyl ether, chloroanisole, 1-chloro-2-methoxy-benzene, labotest-bb ltbb002921
PubChem CID 13011
IUPAC navn 1-chloro-2-methoxybenzene
SMIL COC1=CC=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloroanisole
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Lineær formel ClC6H4OCH3
Brydningsindeks 1.5435 to 1.5455 (20°C, 589nm)
Mængde 50 g
Beilstein 06, 184
Formel vægt 142.58
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Liquid