Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Chloroacetophenone |
| Navn note | 97% |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Rav til gul |
| Tæthed | 1.1880g/mL |
| Kogepunkt | 228,0 °C til 229,0 °C |
| Flammepunkt | 88 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Show More |